Få mere at vide
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde, 97%
Artikelnummer. 10237610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10237610 5 g Glasflaske 5g
10158043 25 g Glasflaske 25g
13418508 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10237610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307490050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2136-75-6 | C20H17OP | 304.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2136-75-6
Molekylær formel C20H17OP
Molekylvægt (g/mol) 304.33
MDL nummer MFCD00006994
InChI nøgle CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylene triphenylphosphorane, triphenylphosphoranylidene acetaldehyde, formylmethylenetriphenylphosphorane, acetaldehyde, triphenylphosphoranylidene, 2-triphenyl-??-phosphanylidene acetaldehyde, acmc-209fjg, ksc492c5l
PubChem CID 75051
IUPAC navn 2-(triphenyl-$1^{5}-phosphanyliden)acetaldehyd
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(=CC=O)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 185.0°C to 188.0°C
Farve Brun til Pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)3P=CHCHO
Mængde 5 g
Formel vægt 304.33
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver