Få mere at vide
Triphenylphosphoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10422441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10422441
Brand: Thermo Scientific Acros 269090250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6399-81-1 | C18H16BrP | 343.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6399-81-1
Molekylær formel C18H16BrP
Molekylvægt (g/mol) 343.20
MDL nummer MFCD00035107
InChI nøgle CMSYDJVRTHCWFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine hydrobromide, triphenylphosphonium bromide, phosphine, triphenyl-, hydrobromide, triphenylphosphane hydrobromide, triphenylphosphine bromine, pubchem13868, ph3p hbr, ph3p . hbr, unappfzuzwmopv-uhfffaoysa-n
PubChem CID 80811
IUPAC navn triphenylphosphan;hydrobromid
SMIL Br.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphonium bromide
Navn note 99%
Smeltepunkt 196,0 °C til 199,0 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Fieser 15,353
Formel vægt 343.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.