Få mere at vide
Triphenylphosphinkobber(I)hydridhexamer, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10619224 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10619224 5 g 5g
10036672 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10619224 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382510050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 33636-93-0 | C108H96Cu6P6 | 1961.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33636-93-0
Molekylær formel C108H96Cu6P6
Molekylvægt (g/mol) 1961.07
MDL nummer MFCD00221518
InChI nøgle IZZFKTUYPRVQID-UHFFFAOYSA-T
Synonym stryker's reagent, triphenylphosphine copper hydride hexamer, triphenylphosphine-copper i hydride hexamer, unii-8x3r32m7xu, hydrido triphenylphosphine copper i hexamer, stryker's reagent mi, triphenylphosphine cuprous hydride, triphenylphosphine copper i hydride hexamer, copper, hexa-mu3-hydrohexakis triphenylphosphine hexa-, octahedro, cuprous hydride triphenylphosphine hexamer
PubChem CID 11982471
IUPAC navn kobber;triphenylphosphan
SMIL [H+].[H+].[H+].[H+].[H+].[H+].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)[Cu]123[Cu]45([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]11([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]22([P+](C6=CC=CC=C6)(C6=CC=CC=C6)C6=CC=CC=C6)[Cu]34([P+](C3=CC=CC=C3)(C3=CC=CC=C3)C3=CC=CC=C3)[Cu]512[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphinecopper(I) hydride hexamer
Farve Rød
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Merck Index 15, 8987
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts slowly.
Formel vægt 1961.07
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystaller
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylphosphinecopper(I) hydride hexamer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cuprous hydride triphenylphosphine hexamer