Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylphosphinecopper(I) hydride hexamer |
| Farve | Rød |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 15, 8987 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: reagerer langsomt. |
| Formel vægt | 1961.07 |
| Procent renhed | 96% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Triphenylphosphinecopper(I) hydride hexamer
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cuprous hydride triphenylphosphine hexamer