Få mere at vide
Triphenylphosphinsulfid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10373522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10373522 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10373522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159030100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 3878-45-3 | C18H15PS | 294.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine sulfide
Navn note 99+%
CAS 3878-45-3
Smeltepunkt 162,0 °C til 164,0 °C
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C18H15PS
Lineær formel (C6H5)3P(S)
MDL nummer MFCD00004917
Mængde 10 g
Beilstein 16, 784
Fieser 05,732
Synonym triphenylphosphine sulfide, phosphine sulfide, triphenyl, triphenylphosphine sulphide, triphenylphosphine monosulfide, triphenylphosphane sulfide, triphenylphosphino-1-thione, triphenylthioxophosphorane, triphenylphosphorus sulfide, wln: spr&r&r, triphenyl-, e5-phosphanethione
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselige i organiske opløsningsmidler
InChI nøgle VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL S=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn triphenyl(sulfanyliden)-$1^{5}-phosphan
Molekylvægt (g/mol) 294.35
PubChem CID 19758
Formel vægt 294.34
Procent renhed 99+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylphosphine sulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.