Få mere at vide
Triphenylphosphinsulfid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432918
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432918 100 g 100g
11422918 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11432918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16884.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3878-45-3 | Molekylformel: C18H15PS | Molekylvægt: 294,35 g/mol
Trifenylfosfinsulfid involverer i , omdannelsen af epoxider til episulfider (thiiraner) i nærvær af TFA af samme stereokemi. Det fungerer som ligand for den Pd-katalyserede bisalkoxycarbonylering af olefiner.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Trifenylfosfinsulfid involverer i , omdannelsen af epoxider til episulfider (thiiraner) i nærvær af TFA af samme stereokemi. Det fungerer som ligand for den Pd-katalyserede bisalkoxycarbonylering af olefiner.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det køligt, tørt i en velforseglet beholder. Opbevar væk fra oxiderende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3878-45-3
Molekylær formel C18H15PS
Molekylvægt (g/mol) 294.35
MDL nummer MFCD00004917
InChI nøgle VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine sulfide, phosphine sulfide, triphenyl, triphenylphosphine sulphide, triphenylphosphine monosulfide, triphenylphosphane sulfide, triphenylphosphino-1-thione, triphenylthioxophosphorane, triphenylphosphorus sulfide, wln: spr&r&r, triphenyl-, e5-phosphanethione
PubChem CID 19758
IUPAC navn triphenyl(sulfanyliden)-$1^{5}-phosphan
SMIL S=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine sulfide
Smeltepunkt 158 °C til 164 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN3464
Beilstein 645872
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 294.36
Procent renhed 98%