Få mere at vide
Triphenylphosphinsulfid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422918
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422918 25 g 25g
11432918 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11422918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16884.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Triphenylphosphinsulfid involverer omdannelsen af epoxider til episulfider (thiiraner) i nærvær af TFA af samme stereokemi. Det fungerer som en ligand for den Pd-katalyserede bisalkoxycarbonylering af olefiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylphosphinsulfid involverer omdannelsen af epoxider til episulfider (thiiraner) i nærvær af TFA af samme stereokemi. Det fungerer som en ligand for den Pd-katalyserede bisalkoxycarbonylering af olefiner.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt forseglet beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3878-45-3
Molekylær formel C18H15PS
Molekylvægt (g/mol) 294.35
MDL nummer MFCD00004917
InChI nøgle VYNGFCUGSYEOOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine sulfide, phosphine sulfide, triphenyl, triphenylphosphine sulphide, triphenylphosphine monosulfide, triphenylphosphane sulfide, triphenylphosphino-1-thione, triphenylthioxophosphorane, triphenylphosphorus sulfide, wln: spr&r&r, triphenyl-, e5-phosphanethione
PubChem CID 19758
IUPAC navn triphenyl(sulfanyliden)-$1^{5}-phosphan
SMIL S=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine sulfide
Smeltepunkt 158°C to 164°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3464
Beilstein 645872
Formel vægt 294.36
Procent renhed 98%