Få mere at vide
Triphenylphosphine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15884241
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15884241 1 kg
15864241 5 g
15874241 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15884241 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8082701000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-35-0
Tekniske data
Smeltepunkt 78.5°C to 81.5°C
Tæthed 1.194 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 377°C/1013 hPa
Molekylær formel (C6H5)3P
MDL nummer MFCD00003043
Mængde 1 kg
Synonym Triphenylphosphine, Phosphorus triphenyl, Triphenylphosphine
Molekylvægt (g/mol) 262.29