Få mere at vide
Trifenylfosfin, pulver, 99%
Beskrivelse
Triphenylphosphin bruges i syntesen af organiske forbindelser på grund af dets nukleofilicitet og dets reducerende karakter. Det er involveret i syntesen af biarylforbindelser, phosphoniumsalte og andre phosphorforbindelser. Som et reduktionsmiddel bruges det til at fremstille aromatiske aminer ud fra de tilsvarende aromatiske N-oxider. Den anioniske phosphin er sædvanligvis isoleret som trinatriumsaltet, som reagerer med rhodium for at danne et kompleks, der finder anvendelse i industrielle hydroformyleringsreaktioner. Det bruges også til at fremstille Wilkinsons katalysator, RhCl(PPh 3 ) 3, der er nyttig til at katalysere hydrogeneringen af alkener og tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), der er meget brugt til at katalysere CC-koblingsreaktioner i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Triphenylphosphin anvendes til syntese af organiske forbindelser på grund af dets nukleofilicitet og dets reducerende karakter. Det er involveret i syntesen af biarylforbindelser, phosphoniumsalte og andre phosphorforbindelser. Som et reduktionsmiddel bruges det til at fremstille aromatiske aminer ud fra de tilsvarende aromatiske N-oxider. Den anioniske phosphin er sædvanligvis isoleret som trinatriumsaltet, som reagerer med rhodium for at danne et kompleks, der finder anvendelse i industrielle hydroformyleringsreaktioner. Det bruges også til at fremstille ′Wilkinsons katalysator, RhCl(PPh 3 ) 3, der er nyttig til at katalysere hydrogeneringen af alkener og tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), der er meget brugt til at katalysere CC-koblingsreaktioner i organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i ether, benzen, carbontetrachlorid, iseddike, acetone, chloroform og alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylphosphine |
| Smeltepunkt | 79 °C til 81 °C |
| Tæthed | 1.2 |
| Kogepunkt | 360 °C |
| Flammepunkt | 181 °C (358 °F) |
| Lugt | Mild |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 610776 |
| Merck Index | 14,9743 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ether, benzen, kulstoftetrachlorid, iseddikesyre, acetone, chloroform og alkohol. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Triphenylphosphine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: Triphenylphosphine