Få mere at vide
Triphenylphosphinoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479683
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479683 500 g 500g
11459683 25 g 25g
11469683 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479683 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12455.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 791-28-6 | C18H15OP | 278.29 g/mol
Triphenylphosphinoxid anvendes som katalysator, Lewis base, ligand til metaller og udgangsmateriale til fremstilling af andre phosphorforbindelser. Det bruges også i epoxidationer, Michael-reaktioner og koblingsreaktioner. Det reagerer med kobber(II)halogenider og danner koordinationskomplekser af kobber(II). Yderligere fungerer det som et krystallisationshjælpemiddel for kemiske forbindelser. Ud over dette bruges det til behandling, ekstraktion, separation og spektrofotometrisk bestemmelse af cadmium og kviksølv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylphosphinoxid anvendes som katalysator, Lewis base, ligand til metaller og udgangsmateriale til fremstilling af andre phosphorforbindelser. Det bruges også i epoxidationer, Michael-reaktioner og koblingsreaktioner. Det reagerer med kobber(II)halogenider og danner koordinationskomplekser af kobber(II). Yderligere fungerer det som et krystallisationshjælpemiddel for kemiske forbindelser. Ud over dette bruges det til behandling, ekstraktion, separation og spektrofotometrisk bestemmelse af cadmium og kviksølv.
Opløselighed
Opløselig i polære organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i hexan og diethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 791-28-6
Molekylær formel C18H15OP
Molekylvægt (g/mol) 278.29
MDL nummer MFCD00002080 MFCD03458802
InChI nøgle FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
PubChem CID 13097
ChEBI CHEBI:36601
IUPAC navn diphenylphosphorylbenzen
SMIL O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine oxide
Smeltepunkt 153°C to 159°C
Tæthed 1.2
Kogepunkt 360°C
Flammepunkt 180°C (356°F)
Mængde 500 g
Beilstein 745854
Opløselighedsinformation Soluble in polar organic solvents. Slightly soluble in hexane and diethyl ether. Insoluble in water.
Formel vægt 278.29
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.