Få mere at vide
Trifenylfosfinoxid, 99%
Artikelnummer. 11459683
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459683 25 g 25g
11469683 100 g 100g
11479683 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459683 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12455.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 791-28-6 | C18H15OP | 278,29 g/mol
Triphenylphosphinoxid anvendes som katalysator, Lewis base, ligand til metaller og udgangsmateriale til fremstilling af andre phosphorforbindelser. Det bruges også i epoxidationer, Michael-reaktioner og koblingsreaktioner. Det reagerer med kobber(II)halogenider og danner koordinationskomplekser af kobber(II). Yderligere fungerer det som et krystallisationshjælpemiddel for kemiske forbindelser. Ud over dette bruges det til behandling, ekstraktion, separation og spektrofotometrisk bestemmelse af cadmium og kviksølv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylphosphinoxid anvendes som katalysator, Lewis base, ligand til metaller og udgangsmateriale til fremstilling af andre phosphorforbindelser. Det bruges også i epoxidationer, Michael-reaktioner og koblingsreaktioner. Det reagerer med kobber(II)halogenider og danner koordinationskomplekser af kobber(II). Yderligere fungerer det som et krystallisationshjælpemiddel for kemiske forbindelser. Ud over dette bruges det til behandling, ekstraktion, separation og spektrofotometrisk bestemmelse af cadmium og kviksølv.
Opløselighed
Opløselig i polære organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i hexan og diethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 791-28-6
Molekylær formel C18H15OP
Molekylvægt (g/mol) 278.29
MDL nummer MFCD00002080 MFCD03458802
InChI nøgle FIQMHBFVRAXMOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine oxide, phosphine oxide, triphenyl, triphenyl phosphorus oxide, triphenyl phosphine oxide, triphenylphosphane oxide, tppo, triphenylphosphineoxide, ph3po, diphenylphosphoroso benzene, triphenylphosphanoxid
PubChem CID 13097
ChEBI CHEBI:36601
IUPAC navn diphenylphosphorylbenzen
SMIL O=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine oxide
Smeltepunkt 153 °C til 159 °C
Tæthed 1.2
Kogepunkt 360 °C
Flammepunkt 180 °C (356 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 745854
Opløselighedsinformation Opløseligt i polære organiske opløsningsmidler. Let opløselig i hexan og diethylether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 278.29
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylphosphine oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylphosphine oxide