Få mere at vide
Triphenylphosphine hydrobromide, 97%
Artikelnummer. 11399085
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399085 25 g 25g
11389085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399085 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14290.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6399-81-1 | C18H16BrP | 343.20 g/mol
Triphenylphosphinhydrobromid anvendes som mild kilde til vandfri HBr; katalysator til dannelse af THP-ethere fra tertiære alkoholer; fremstilling af phosphoniumsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Triphenylphosphinhydrobromid bruges som mild kilde til vandfri
HBr; katalysator til dannelse af THP-ethere fra tertiære alkoholer; fremstilling af phosphoniumsalte.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6399-81-1
Molekylær formel C18H16BrP
Molekylvægt (g/mol) 343.20
MDL nummer MFCD00035107
InChI nøgle CMSYDJVRTHCWFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine hydrobromide, triphenylphosphonium bromide, phosphine, triphenyl-, hydrobromide, triphenylphosphane hydrobromide, triphenylphosphine bromine, pubchem13868, ph3p hbr, ph3p . hbr, unappfzuzwmopv-uhfffaoysa-n
PubChem CID 80811
IUPAC navn triphenylphosphan;hydrobromid
SMIL Br.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine hydrobromide
Smeltepunkt ∽196°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3633387
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 343.21
Procent renhed 97%