Få mere at vide
Trifenylfosfin, flager, 99%
Beskrivelse
I syntesen af organiske forbindelser, phosphoniumsalte og andre phosphorforbindelser, og som polymerisationsinitiator, anvendes Triphenylphosphin i syntesen af organiske forbindelser på grund af dets nukleofilicitet og dets reducerende karakter. Det er involveret i syntesen af biarylforbindelser, phosphoniumsalte og andre phosphorforbindelser. Som et reduktionsmiddel bruges det til at fremstille aromatiske aminer ud fra de tilsvarende aromatiske N-oxider. Den anioniske phosphin er sædvanligvis isoleret som trinatriumsaltet, som reagerer med rhodium for at danne et kompleks, der finder anvendelse i industrielle hydroformyleringsreaktioner. Det bruges også til at fremstille Wilkinsons katalysator, RhCl(PPh 3 ) 3, der er nyttig til at katalysere hydrogeneringen af alkener og tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), der er meget brugt til at katalysere CC-koblingsreaktioner i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ved syntese af organiske forbindelser, phosphoniumsalte og andre phosphorforbindelser, og som polymerisationsinitiator, anvendes Triphenylphosphin til syntese af organiske forbindelser på grund af dets nukleofilicitet og dets reducerende karakter. Det er involveret i syntesen af biarylforbindelser, phosphoniumsalte og andre phosphorforbindelser. Som et reduktionsmiddel bruges det til at fremstille aromatiske aminer ud fra de tilsvarende aromatiske N-oxider. Den anioniske phosphin er sædvanligvis isoleret som trinatriumsaltet, som reagerer med rhodium for at danne et kompleks, der finder anvendelse i industrielle hydroformyleringsreaktioner. Det bruges også til at fremstille ′Wilkinsons katalysator, RhCl(PPh 3 ) 3, der er nyttig til at katalysere hydrogeneringen af alkener og tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), der er meget brugt til at katalysere CC-koblingsreaktioner i organisk syntese.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylphosphine |
| Smeltepunkt | 79 °C til 81 °C |
| Tæthed | 1.2 |
| Kogepunkt | 360 °C |
| Flammepunkt | 181 °C (358 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lugt | Mild |
| Mængde | 5000 g |
| Beilstein | 610776 |
| Merck Index | 14,9743 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Triphenylphosphine
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: Triphenylphosphine