Få mere at vide
Trifenylfosfin, flager, 99%
Artikelnummer. 11428036
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428036 1000 g 1000g
11438036 250 g 250g
11448036 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14089.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 603-35-0 | C18H15P | 262,29 g/mol
I syntesen af organiske forbindelser, phosphoniumsalte og andre phosphorforbindelser, og som polymerisationsinitiator, anvendes Triphenylphosphin i syntesen af organiske forbindelser på grund af dets nukleofilicitet og dets reducerende karakter. Det er involveret i syntesen af biarylforbindelser, phosphoniumsalte og andre phosphorforbindelser. Som et reduktionsmiddel bruges det til at fremstille aromatiske aminer ud fra de tilsvarende aromatiske N-oxider. Den anioniske phosphin er sædvanligvis isoleret som trinatriumsaltet, som reagerer med rhodium for at danne et kompleks, der finder anvendelse i industrielle hydroformyleringsreaktioner. Det bruges også til at fremstille Wilkinsons katalysator, RhCl(PPh 3 ) 3, der er nyttig til at katalysere hydrogeneringen af alkener og tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), der er meget brugt til at katalysere CC-koblingsreaktioner i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ved syntese af organiske forbindelser, phosphoniumsalte og andre phosphorforbindelser, og som polymerisationsinitiator, anvendes Triphenylphosphin til syntese af organiske forbindelser på grund af dets nukleofilicitet og dets reducerende karakter. Det er involveret i syntesen af biarylforbindelser, phosphoniumsalte og andre phosphorforbindelser. Som et reduktionsmiddel bruges det til at fremstille aromatiske aminer ud fra de tilsvarende aromatiske N-oxider. Den anioniske phosphin er sædvanligvis isoleret som trinatriumsaltet, som reagerer med rhodium for at danne et kompleks, der finder anvendelse i industrielle hydroformyleringsreaktioner. Det bruges også til at fremstille ′Wilkinsons katalysator, RhCl(PPh 3 ) 3, der er nyttig til at katalysere hydrogeneringen af alkener og tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), der er meget brugt til at katalysere CC-koblingsreaktioner i organisk syntese.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-35-0
Molekylær formel C18H15P
Molekylvægt (g/mol) 262.29
MDL nummer MFCD00003043 MFCD20489348
InChI nøgle RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
PubChem CID 11776
IUPAC navn triphenylphosphan
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine
Smeltepunkt 79 °C til 81 °C
Tæthed 1.2
Kogepunkt 360 °C
Flammepunkt 181 °C (358 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Mild
Mængde 1000 g
Beilstein 610776
Merck Index 14,9743
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand; Opløselig i benzen, aceton, carbontetrachlorid, ether og glasisærsyre Opløselig i ether, benzen, carbontetrachlorid, iseddikesyre, acetone, kloroform og alkohol; Uopløselig i vand.
Formel vægt 262.29
Procent renhed 99%
Fysisk form Flager