Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenylphosphine dibromide |
| Navn note | ca. 33% brom |
| Smeltepunkt | 235,0 °C |
| Farve | Pink til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (C6H5)3PBr2 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 16, 864 |
| Fieser | 01,1247; 13,333 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Triphenylphosphine dibromide, ca. 33% bromine
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.