Få mere at vide
Triphenylphosphine dibromide, 96%
Artikelnummer. 11424593
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11424593
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11552.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1034-39-5 | C18H15Br2P | 422.10 g/mol
Triphenylphosphin dibromid anvendes som reagens til omdannelse af aldoximer til nitriler. Det fungerer som et reagens til spaltning af acetaler. Det reagerer med aminer og giver iminophosphoraner. Yderligere tjener det som et reagens ved fremstilling af alkyl- og arylbromider ud fra alkoholer og phenoler uden omlejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylphosphin dibromid anvendes som reagens til omdannelse af aldoximer til nitriler. Det fungerer som et reagens til spaltning af acetaler. Det reagerer med aminer og giver iminophosphoraner. Yderligere tjener det som et reagens ved fremstilling af alkyl- og arylbromider ud fra alkoholer og phenoler uden omlejring.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dichlormethan, acetonitril, phenylcyanid, dimethylformamid, ether, chloroform, alkohol, carbontetrachlorid, eddikesyre og carbondisulfid. Svagt opløseligt i phenylchlorid, triphenylphosphin og phenylhydrid. Uopløseligt i vandigt brom.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke baser, stærke oxidationsmidler, baser og aktive metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1034-39-5
Molekylær formel C18H15Br2P
Molekylvægt (g/mol) 422.10
MDL nummer MFCD00000054
InChI nøgle OCXGTPDKNBIOTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibromotriphenylphosphorane, phosphorane, dibromotriphenyl, triphenyldibromophosphorane, unii-7y0j6r63jd, bromotriphenylphosphonium bromide, dibromotriphenyl-??-phosphane, dibromotriphenylphosphine, dibromtriphenylphosphorane, triphenylphosphinedibromide, dibromo triphenylphosphorane
PubChem CID 70579
IUPAC navn dibrom(triphenyl)-$1^{5}-phosphan
SMIL BrP(Br)(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine dibromide
Smeltepunkt ∼260°C (decomposition)
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 917652
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water,dichloromethane,acetonitrile,phenyl cyanide,dimethyl formamide,ether,chloroform,alcohol,carbon tetrachloride,acetic acid and carbon disulfide. Sparingly soluble in phenyl chloride,triphenylphosphine and phenyl hydride. Insoluble in aqueous bromine.
Formel vægt 422.1
Procent renhed 96%