Få mere at vide
Trifenylfosfin, 99%
Artikelnummer. 10734851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10734851 1 kg Plastflaske 1kg
10143620 25 g Plastflaske 25g
10337120 250 g Plastflaske -
13478358 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10734851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140420010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 603-35-0 | C18H15P | 262,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-35-0
Molekylær formel C18H15P
Molekylvægt (g/mol) 262.29
MDL nummer MFCD00003043 MFCD20489348
InChI nøgle RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
PubChem CID 11776
IUPAC navn triphenylphosphan
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine
Smeltepunkt 78,5 °C til 81,5 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 377,0 °C
Flammepunkt 181 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C6H5)3P
Mængde 1 kg
Beilstein 16,759
Fieser 01,1238; 02,443; 03,317; 04,548; 05,725; 06,643; 07,403; 11,588; 12,550; 13,308; 14,60; 15,248; 16,264; 17,389
Merck Index 15,9916
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i glaseddikesyre, opløselig i benzen, kloroform, acetone og ccl4, frit opløselig i diethylether, let opløselig i alkohol
Formel vægt 262.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylphosphine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /