Få mere at vide
Trifenylfosfin, 99+%
Artikelnummer. 11387707
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387707 100 g 100g
11377707 25 g 25g
11367707 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014112.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 603-35-0 | C18H15P | 262,29 g/mol
Triphenylphosphin bruges i syntesen af organiske forbindelser på grund af dets nukleofilicitet og dets reducerende karakter. Det er involveret i syntesen af biarylforbindelser, phosphoniumsalte og andre phosphorforbindelser. Som et reduktionsmiddel bruges det til at fremstille aromatiske aminer ud fra de tilsvarende aromatiske N-oxider. Den anioniske phosphin er sædvanligvis isoleret som trinatriumsaltet, der reagerer med rhodium for at danne et kompleks, der finder anvendelse i industrielle hydroformyleringsreaktioner. Det bruges også til at fremstille Wilkinsons katalysator, RhCl(PPh 3 ) 3, der er nyttig til at katalysere hydrogeneringen af alkener og tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0), der er meget brugt til at katalysere CC-koblingsreaktioner i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-35-0
Molekylær formel C18H15P
Molekylvægt (g/mol) 262.29
MDL nummer MFCD00003043 MFCD20489348
InChI nøgle RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
PubChem CID 11776
IUPAC navn triphenylphosphan
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine
Smeltepunkt 79 °C til 81 °C
Tæthed 1.2 g/mL
Kogepunkt 360 °C
Flammepunkt 181 °C (358 °F)
Analyseprocentområde >99%
Mængde 100 g
Beilstein 610776
Opløselighedsinformation Opløselig i ether, benzen, kulstoftetrachlorid, iseddikesyre, acetone, chloroform og alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 262.29
Fysisk form Flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylphosphine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylphosphine