Få mere at vide
Triphenylphosphin-3,3',3″ -trisulfonsyre trinatriumsalthydrat, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410231
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410231 0.25 g 0.25g
11308338 1 g 1g
11398328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410231 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039538.01
Request Bulk or Custom Format
Ved rensning af ædle metaller
Triphenylphosphin-3,3',3″ -trisulfonsyre-trinatriumsalthydrat er nyttig til fremstilling af vandopløselige organometalkatalysatorer, som finder anvendelse ved hydroformylering af propen. Det fungerer som en Lewis base, som er stærkere end triphenylphosphin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 335421-90-4
Molekylær formel C18H12Na3O9PS3
Molekylvægt (g/mol) 568.41
MDL nummer MFCD00145472
InChI nøgle MYAJTCUQMQREFZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym sodium 3,3',3-phosphinetriyltribenzenesulfonate, tppts, triphenylphosphine-3,3',3-trisulfonic acid trisodium salt, tris 3-sulfophenyl phosphine trisodium salt, trisodium 3,3',3-phosphinetriyltris benzene-1-sulphonate, trisodium 3-bis 3-sulfonatophenyl phosphanylbenzenesulfonate, tri m-sulfophenyl phosphine, sodium salt, benzenesulfonic acid, 3,3',3-phosphinidynetris-, trisodium salt, triphenylphosphine-3,3 ,3-trisulfonic acid trisodium salt, pubchem16013
PubChem CID 6099338
IUPAC navn trinatrium;3-bis(3-sulfonatophenyl)phosphanylbenzensulfonat
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulfonic acid trisodium salt hydrate
Mængde 0.25 g
Beilstein 3584807
Opløselighedsinformation Soluble in water.
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)P(C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC(=CC=C1)S([O-])(=O)=O
Formel vægt 568.41 (Anhydrous)
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Fysisk form Krystallinsk