Få mere at vide
Trifenylfosfit, TRC
Artikelnummer. 30450441
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30450441 1 g
1 options
Artikelnummer. 30450441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8089951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyl Phosphite
CAS 101-02-0
Molekylær formel C18 H15 O3 P
Mængde 1 g
Synonym Phenyl phosphite ((C6H5O)3P) (6CI,7CI), ADK Stab TPP, Advance TPP, Antioxidant TPP, Antioxidant TPPi, Doverphos 10, Irgafos TPP, Irgastab CH 55, JP 30, JP 360, Mark TPP, Mellite 310, NSC 43789, NSC 62219, Phosclere T 36, Plastistab 2334, Sumilizer TPP-R, Sumilizer TTP-R, TP 1, TP 1 (plasticizer), TP-I, TPP, TPP (plasticizer), TPP-R, Tppi, Triphenoxyphosphine, Triphenyl phosphite, Tris(phenoxy)phosphine, Weston TPP, Phosphorous acid, triphenyl ester, Triphenyl Phosphite
InChI formel InChI=1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
SMIL O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn Trifenylfosfit
Molekylvægt (g/mol) 310.28
Formel vægt 310.0759