Få mere at vide
Trifenylfosfit, 99%
Artikelnummer. 10686532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10686532 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10163620 1 L Glasflaske 1 L
11935161 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10686532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140440025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-02-0
Molekylær formel C18H15O3P
Molekylvægt (g/mol) 310.28
InChI nøgle HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
PubChem CID 7540
IUPAC navn triphenylphosphit
SMIL C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyl phosphite
Surhed 1,5 mg KOH/g maksimalt.
Smeltepunkt 22,0 °C til 24,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1840g/mL
Kogepunkt 360,0 °C
Flammepunkt 146 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5O)3P
Brydningsindeks 1,5893 til 1,5913
Mængde 2.5 L
Beilstein 06,177
Fieser 01,1249; 02,446; 03,322
Specifik vægtfylde 1.184
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: hydrolyseres langsomt i vand, opløseligt i mange organiske opløsningsmidler
Formel vægt 310.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske