Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triphenyl phosphite |
| Surhed | 1,5 mg KOH/g maksimalt. |
| Smeltepunkt | 22,0 °C til 24,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.1840g/mL |
| Kogepunkt | 360,0 °C |
| Flammepunkt | 146 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Triphenyl phosphite
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.