Få mere at vide
Trifenylfosfit, 97%
Artikelnummer. 11472948
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472948 2500 g 2500g
11462948 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18662.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310,289 g/mol
Anvendes til at omdanne alkoholer til alkylhalogenider, som et peptidkoblingsmiddel og, i kombination med ozon, som en lavtemperaturkilde til singlet oxygen og ligand til metalkatalyserede reaktioner. Anvendes også som reagens ved fremstilling af blandede valent nikkel-diphosphin-dithiolat-brokoblede jerncarbonylphosphin-komplekser som modeller for [NiFe]-hydrogenase-aktivt sted.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til at omdanne alkoholer til alkylhalogenider, som et peptidkoblingsmiddel og, i kombination med ozon, som en lavtemperaturkilde til singlet oxygen og ligand til metalkatalyserede reaktioner. Anvendes også som reagens ved fremstilling af blandede valent nikkel-diphosphin-dithiolat-brokoblede jerncarbonylphosphin-komplekser som modeller for [NiFe]-hydrogenase-aktivt sted.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Luft- og fugtfølsom, gem væk fra luft og fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-02-0
Molekylær formel C18H15O3P
Molekylvægt (g/mol) 310.289
MDL nummer MFCD00003032
InChI nøgle HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
PubChem CID 7540
IUPAC navn triphenylphosphit
SMIL C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyl phosphite
Smeltepunkt 22 °C til 24 °C
Tæthed 1.184
Kogepunkt 360 °C
Flammepunkt 146 °C (295 °F)
Lugt Mild
Lineær formel (C6H5O)3P
Mængde 2500 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 310.29
Procent renhed 97%