Få mere at vide
Trifenylfosfit, 97%
Artikelnummer. 11462948
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462948 500 g 500g
11472948 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18662.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310,289 g/mol
Anvendes til at omdanne alkoholer til alkylhalogenider, som et peptidkoblingsmiddel og, i kombination med ozon, som en lavtemperaturkilde til singlet oxygen og ligand til metalkatalyserede reaktioner. Anvendes også som reagens ved fremstilling af blandede valent nikkel-diphosphin-dithiolat-brokoblede jerncarbonylphosphin-komplekser som modeller for [NiFe]-hydrogenase-aktivt sted.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til at omdanne alkoholer til alkylhalogenider, som et peptidkoblingsmiddel og, i kombination med ozon, som en lavtemperaturkilde til singlet oxygen og ligand til metalkatalyserede reaktioner. Anvendes også som reagens ved fremstilling af blandede valent nikkel-diphosphin-dithiolat-brokoblede jerncarbonylphosphin-komplekser som modeller for [NiFe]-hydrogenase-aktivt sted.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Luft- og fugtfølsom, gem væk fra luft og fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-02-0
Molekylær formel C18H15O3P
Molekylvægt (g/mol) 310.289
MDL nummer MFCD00003032
InChI nøgle HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
PubChem CID 7540
IUPAC navn triphenylphosphit
SMIL C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyl phosphite
Smeltepunkt 22°C to 24°C
Tæthed 1.184
Kogepunkt 360°C
Flammepunkt 146°C (295°F)
Lugt Mild
Lineær formel (C6H5O)3P
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 310.29
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenyl phosphite
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl phosphite