Få mere at vide
Triphenyl Phosphine, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10060450 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10060450 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10060450 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/3652/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 603-35-0
Smeltepunkt 78.5°C
Farve White
Kogepunkt 377°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C18H15P
MDL nummer MFCD00003043 MFCD20489348
Mængde 100 g
Synonym triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
InChI nøgle RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn triphenylphosphane
Molekylvægt (g/mol) 262.29
PubChem CID 11776
Formel vægt 262.28g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylphosphine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /