Få mere at vide
Triphenyl borate, 97%
Artikelnummer. 15462008
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462008 25 g 25g
15452008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15462008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55686.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1095-03-0 | C18H15BO3 | 290.125 g/mol
Triphenylborat er en nyttig boronsyreester med kemosterilant aktivitet mod Cochliomyia hominivorax. Det bruges også som en kompetitiv hæmmer af urease af Klebsiella aerogenes, der bruges til at studere mekanismerne for interaktion med det nikkelaktive sted.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylborat er en nyttig boronsyreester med kemosterilant aktivitet mod Cochliomyia hominivorax. Det bruges også som en kompetitiv hæmmer af urease af Klebsiella aerogenes, der bruges til at studere mekanismerne for interaktion med det nikkelaktive sted.
Opløselighed Opløseligt i chloroform
, methanol.
Noter
Fugt, vandfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Hygroskopisk. Opbevares under inert atmosfære.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1095-03-0
Molekylær formel C18H15BO3
Molekylvægt (g/mol) 290.125
MDL nummer MFCD00059011
InChI nøgle MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenoxyborane, phenyl borate, triphenoxyboron, boric acid, triphenyl ester, phenyl borate, pho 3 b, trifenylester kyseliny borite, boric acid h3bo3 , triphenyl ester, triphenyl ester boric acid, trifenylester kyseliny borite czech, boric acid triphenyl ester
PubChem CID 14182
IUPAC navn triphenylborat
SMIL B(OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyl borate
Smeltepunkt 98°C to 101°C
Lineær formel (C6H5O)3B
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol.
Formel vægt 290.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof