Få mere at vide
Trifenylborat, 97%
Artikelnummer. 15452008
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452008 5 g 5g
15462008 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15452008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55686.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1095-03-0 | C18H15BO3 | 290,125 g/mol
Triphenylborat er en nyttig boronsyreester med kemosterilant aktivitet mod Cochliomyia hominivorax. Det bruges også som en kompetitiv hæmmer af urease af Klebsiella aerogenes, der bruges til at studere mekanismerne for interaktion med det nikkelaktive sted.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Triphenylborat er en nyttig boronsyreester med kemosterilant aktivitet mod Cochliomyia hominivorax. Det bruges også som en kompetitiv hæmmer af urease af Klebsiella aerogenes, der bruges til at studere mekanismerne for interaktion med det nikkelaktive sted.
Opløselighed Opløseligt i chloroform
, methanol.
Noter
Fugt, vandfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Hygroskopisk. Opbevares under inert atmosfære.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1095-03-0
Molekylær formel C18H15BO3
Molekylvægt (g/mol) 290.125
MDL nummer MFCD00059011
InChI nøgle MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenoxyborane, phenyl borate, triphenoxyboron, boric acid, triphenyl ester, phenyl borate, pho 3 b, trifenylester kyseliny borite, boric acid h3bo3 , triphenyl ester, triphenyl ester boric acid, trifenylester kyseliny borite czech, boric acid triphenyl ester
PubChem CID 14182
IUPAC navn triphenylborat
SMIL B(OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyl borate
Smeltepunkt 98 °C til 101 °C
Lineær formel (C6H5O)3B
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, methanol.
Formel vægt 290.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenyl borate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl borate