Få mere at vide
Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11906001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11906001 5 g 5g
11916001 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11906001 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438980050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 99662-46-1
Molekylær formel C24H21ClNP·ClH
Molekylvægt (g/mol) 426.32
InChI nøgle JHQWTRCLYUFMSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym triphenyl 2-pyridylmethyl phosphonium chloride hydrochloride, triphenyl pyridin-2-ylmethyl phosphanium hydrochloride chloride, acmc-20ajcr, triphenyl 2-pyridylmethyl-phosphonium chloride hydrochloride, triphenyl 2-pyridylmethyl phosphonium ch loride hydrochloride, triphenyl pyridin-2-yl methyl phosphanium chloride-hydrogen chloride 1/1/1
PubChem CID 16213046
IUPAC navn triphenyl(pyridin-2-ylmethyl)phosphanium;chloride;hydrochloride
SMIL C1=CC=C(C=C1)[P+](CC2=CC=CC=N2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride
Smeltepunkt 241.0°C to 244.5°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to max. 102.5% min. On dry basis (Argentometry)
Mængde 5 g
Formel vægt 426.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Low Melting Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.