Få mere at vide
Trimethylpyruvinsyre, ca. 60% AQ. Soln.
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylpyruvic acid |
| Lineær formel | (CH3)3CCOCO2H |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Følsomhed | Kan danne en udfældning |
| Formel vægt | 130.14 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | ≈60% aq. Soln. |