Få mere at vide
Trimethylpyruvic acid, ca. 60% aq. soln.
Artikelnummer. 11487256
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487256 50 g 50g
11497256 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25582.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 815-17-8 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 815-17-8
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.143
MDL nummer MFCD00154352
InChI nøgle IAWVHZJZHDSEOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3-dimethyl-2-oxobutyric acid, trimethylpyruvic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl-2-oxo, pyruvic acid, trimethyl, glyoxylic acid, tert-butyl, unii-29cl615clh, 3,3-dimethyl-2-oxo-butanoic acid, butyric acid, 3,3-dimethyl-2-oxo, tert-butylglyoxylic acid, trimethlpyruvic acid
PubChem CID 13150
IUPAC navn 3,3-dimethyl-2-oxobutansyre
SMIL CC(C)(C)C(=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethylpyruvic acid
Lineær formel (CH3)3CCOCO2H
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Følsomhed May form a precipitate
Formel vægt 130.14
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈60% aq. Soln.