Få mere at vide
Trimethylacetaldehyd, 95%
Beskrivelse
Trimethylacetaldehyd bruges som en stereoselektiv synteseapplikation. Det bruges også som en byggesten, der bruges i aldol kondensationsreaktioner. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trimethylacetaldehyd bruges som en stereoselektiv synteseapplikation. Det bruges også som en byggesten, der bruges i aldol kondensationsreaktioner. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Det er praktisk
talt uopløseligt i vand, men opløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethylacetaldehyde |
| Smeltepunkt | 6 °C |
| Tæthed | 0.775 |
| Kogepunkt | 74 °C til 76 °C |
| Flammepunkt | −15 °C (5 °F) |
| Lugt | Behageligt |
| Lineær formel | (CH3)3CCHO |
| Brydningsindeks | 1.3794 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1989 |
| Vis mere |