Få mere at vide
Trimethyl-p-tolylsilane, 95%
Beskrivelse
Det anvendes til fremstilling af trimethyl-(4-trimethylsilanyl-benzyl)-silan ved at reagere med chlor-trimethyl-silan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes til fremstilling af trimethyl-(4-trimethylsilanyl-benzyl)-silan ved at reagere med chlor-trimethyl-silan.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod elektrostatiske opladninger. Hold antændelseskilder væk.
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 191°C to 192°C |
Kemisk navn eller materiale | Trimethyl-p-tolylsilane |
Mængde | 25 g |
FN nummer | UN1993 |
Flammepunkt | 46°C (115°F) |
Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formel vægt | 164.33 |
Procent renhed | 97% |
Brydningsindeks | 1.491 |
Tæthed | 0.865 |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.