Få mere at vide
Trimethyl-p-tolylsilan, 95%
Artikelnummer. 11493488
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493488 5 g 5g
11403498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17884.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3728-43-6 | C10H16Si | 164,323 g/mol
Det anvendes til fremstilling af trimethyl-(4-trimethylsilanyl-benzyl)-silan ved at reagere med chlor-trimethyl-silan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes til fremstilling af trimethyl-(4-trimethylsilanyl-benzyl)-silan ved at reagere med chlor-trimethyl-silan.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod elektrostatiske opladninger. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3728-43-6
Molekylær formel C10H16Si
Molekylvægt (g/mol) 164.323
MDL nummer MFCD00014850
InChI nøgle QGHURGPPCGMAMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl-p-tolylsilane, p-tolyltrimethylsilane, trimethyl 4-methylphenyl silane, trimethyl-p-tolyl silane, trimethyl p-tolyl silane, 4-trimethylsilyl toluene, silane, p-tolyl-trimethyl-,, 4-methylphenyl trimethylsilane
PubChem CID 298149
IUPAC navn trimethyl-(4-methylphenyl)silan
SMIL CC1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 191 °C til 192 °C
Kemisk navn eller materiale Trimethyl-p-tolylsilane
Mængde 5 g
Flammepunkt 46 °C (115 °F)
Brydningsindeks 1.491
Tæthed 0.865
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 164.33
Procent renhed 97%