Få mere at vide
Trimethylortovalerat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375649
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375649 25 g 25g
11365649 5 g 5g
11385649 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20377.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13820-09-2 | C8H18O3 | 162.229 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13820-09-2
Molekylær formel C8H18O3
Molekylvægt (g/mol) 162.229
MDL nummer MFCD00008481
InChI nøgle XUXVVQKJULMMKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthovalerate, pentane, 1,1,1-trimethoxy, unii-w0x9mom6vz, trimethylorthovalerate, orthovaleric acid, trimethyl ester, ortho-n-valeric acid trimethyl ester, w0x9mom6vz, trimethyl-2-valerate, trimethyl ortho-n-valerate, 1,1,1-trimethoxy-pentan
PubChem CID 83755
IUPAC navn 1,1,1-trimethoxypentan
SMIL CCCCC(OC)(OC)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Trimethyl orthovalerate
Kogepunkt 164°C to 166°C
Flammepunkt 41°C (105°F)
Lineær formel CH3(CH2)3C(OCH3)3
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1739200
Merck Index 14,9717
Formel vægt 162.23
Procent renhed 98%