Få mere at vide
Trimethyl orthopropionate, 97%
Artikelnummer. 10242603 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10242603 25 mL Glasflaske 25ml
10751894 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10242603 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 384620250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24823-81-2 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24823-81-2
Molekylær formel C6H14O3
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00043305
InChI nøgle ZGMNAIODRDOMEK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 141145
IUPAC navn 1,1,1-trimethoxypropan
SMIL CCC(OC)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl orthopropionate
Farve Farveløs
Tæthed 0.9440g/mL
Kogepunkt 121°C to 122°C
Flammepunkt 19°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2C(OCH3)3
Brydningsindeks 1.3970 to 1.399
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.944
Synonym trimethyl orthopropionate, propane, 1,1,1-trimethoxy, trimethylorthopropionate, trimethoxypropane, acmc-209gew, trimethyl orthopropanoate, propane,1,1,1-trimethoxy, ksc489s6b, zgmnaiodrdomek-uhfffaoysa, orthopropionic acid trimethyl ester
Formel vægt 134.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyl orthopropionate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.