Få mere at vide
Trimethyl Orthoformate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15828450
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15828450 1 L
15818450 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15828450 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8008851000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-73-5
Tekniske data
Smeltepunkt -53°C
Tæthed 0.97 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 102°C/1013 hPa
Molekylær formel Ch(och3)3
MDL nummer MFCD00008483
Mængde 1 L
Synonym Trimethyl orthoformate, Methyl orthoformate, Orthoformic acid trimethyl ester, Trimethyl orthoformate
Molekylvægt (g/mol) 106.12