Få mere at vide
Trimethylorthoformat, 99%
Beskrivelse
Trimethylorthoformiat anvendes som en beskyttelsesgruppe for aldehyder i organisk syntese, som et additiv i polyurethanbelægninger og som et dehydreringsmiddel ved fremstilling af overflademodificerede kolloide silicananopartikler. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt til fremstilling af vitamin B1 og sulfa-lægemidler. Det fungerer som et effektivt opløsningsmiddel til thallium(III) nitrat-medierede oxidationer. Desuden. Det anvendes til syntese af chromon fra keto-hydroxynaphthol i nærvær af trimethylamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Trimethylorthoformiat anvendes som en beskyttelsesgruppe for aldehyder i organisk syntese, som et additiv i polyurethanbelægninger og som et dehydreringsmiddel ved fremstilling af overflademodificerede kolloide silicananopartikler. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt til fremstilling af vitamin B1 og sulfa-lægemidler. Det fungerer som et effektivt opløsningsmiddel til thallium(III) nitrat-medierede oxidationer. Desuden. Det anvendes til syntese af chromon fra keto-hydroxynaphthol i nærvær af trimethylamin.
Opløselighed Blandbar med
ether, alkohol og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl orthoformate |
| Smeltepunkt | -53 °C |
| Tæthed | 0.968 |
| Kogepunkt | 101 °C til 102 °C |
| Flammepunkt | 15 °C (59 °F) |
| Brydningsindeks | 1.379 |
| Mængde | 2500 mL |
| FN nummer | UN3272 |
| Beilstein | 969215 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Trimethyl orthoformate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl orthoformate