Få mere at vide
Trimethylorthoformat, 99%
Artikelnummer. 11413910
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413910 100 mL 100ml
11454804 500 mL 500ml
11464804 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11413910 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13760.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106,121 g/mol
Trimethylorthoformiat anvendes som en beskyttelsesgruppe for aldehyder i organisk syntese, som et additiv i polyurethanbelægninger og som et dehydreringsmiddel ved fremstilling af overflademodificerede kolloide silicananopartikler. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt til fremstilling af vitamin B1 og sulfa-lægemidler. Det fungerer som et effektivt opløsningsmiddel til thallium(III) nitrat-medierede oxidationer. Desuden. Det anvendes til syntese af chromon fra keto-hydroxynaphthol i nærvær af trimethylamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylorthoformiat anvendes som en beskyttelsesgruppe for aldehyder i organisk syntese, som et additiv i polyurethanbelægninger og som et dehydreringsmiddel ved fremstilling af overflademodificerede kolloide silicananopartikler. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt til fremstilling af vitamin B1 og sulfa-lægemidler. Det fungerer som et effektivt opløsningsmiddel til thallium(III) nitrat-medierede oxidationer. Desuden. Det anvendes til syntese af chromon fra keto-hydroxynaphthol i nærvær af trimethylamin.
Opløselighed Blandbar med
ether, alkohol og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-73-5
Molekylær formel C4H10O3
Molekylvægt (g/mol) 106.121
MDL nummer MFCD00008483
InChI nøgle PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
PubChem CID 9005
IUPAC navn trimethoxymethan
SMIL COC(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl orthoformate
Smeltepunkt -53 °C
Tæthed 0.968
Kogepunkt 101 °C til 102 °C
Flammepunkt 15 °C (59 °F)
Brydningsindeks 1.379
Mængde 100 mL
FN nummer UN3272
Beilstein 969215
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,6884
Opløselighedsinformation Blandet med æter, alkohol og benzen.
Formel vægt 106.12
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyl orthoformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl orthoformate