Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimethyl orthoformate |
| Smeltepunkt | -53,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.9700g/mL |
| Kogepunkt | 101,0 °C til 102,0 °C |
| Flammepunkt | 13 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Plast tromle |
| Lineær formel | CH(OCH3)3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Trimethyl orthoformate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.