Få mere at vide
Trimethylorthoformat, 99+%, vandfri AcroSeal™
Artikelnummer. 11984941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11984941 100 mL 100ml
11994941 800 mL 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11984941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429281000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-73-5
Molekylær formel C4H10O3
Molekylvægt (g/mol) 106.12
InChI nøgle PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
PubChem CID 9005
IUPAC navn trimethoxymethan
SMIL COC(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl orthoformate
Smeltepunkt -53.0°C
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 101.0°C to 102.0°C
Flammepunkt 13°C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage AcroSeal glas flaske
Lineær formel CH(OCH3)3
Brydningsindeks 1.3780 to 1.3800
Mængde 100 mL
Merck Index 15,698
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10g/L (hydrolysis). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vægt 106.12
Procent renhed 99+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyl orthoformate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.