Få mere at vide
Trimethyl orthobenzoate, 98%
Artikelnummer. 11453993
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453993 10 g 10g
11463993 50 g 50g
11473993 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10270.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 707-07-3 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Trimethylorthobenzoat blev anvendt til fremstilling af 5-phenyl-4,6-dipyrrin og 2,3-orthoesterderivater af ethyl-1-thio-α -L-rhamnopyranosid. Det reagerer med indol for at fremstille indol-3-yl-phenyl-methanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylorthobenzoat blev brugt til fremstilling af 5-phenyl-4,6-dipyrrin og 2,3-orthoesterderivater af ethyl-1-thio-α -L-rhamnopyranosid. Det reagerer med indol for at fremstille indol-3-yl-phenyl-methanon.
Opløselighed Opløselig i
organiske opløsningsmidler.
Noter
Fugtfølsom. Beskyt mod fugt og vand. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med oxidationsmidler og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 707-07-3
Molekylær formel C10H14O3
Molekylvægt (g/mol) 182.219
MDL nummer MFCD00008474
InChI nøgle IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthobenzoate, trimethoxymethyl benzene, methyl orthobenzoate, benzene, trimethoxymethyl, trimethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, trimethyl ester, orthobenzoic acid trimethyl ester, alpha,alpha,alpha-trimethoxytoluene, trimethoxyphenylmethane, trimethyl orthobeznoate
PubChem CID 69720
IUPAC navn trimethoxymethylbenzen
SMIL COC(C1=CC=CC=C1)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl orthobenzoate
Tæthed 1.06
Kogepunkt 87°C to 88°C (7 mmHg)
Flammepunkt 82°C (179°F)
Brydningsindeks 1.489
Mængde 10 g
Beilstein 777623
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vægt 182.22
Procent renhed 98%