Få mere at vide
Trimethyl orthobenzoate, 97%
Artikelnummer. 10722411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10722411 50 g Glasflaske 50g
10184140 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10722411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172920500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 707-07-3 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 707-07-3
Molekylær formel C10H14O3
Molekylvægt (g/mol) 182.22
MDL nummer MFCD00008474
InChI nøgle IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthobenzoate, trimethoxymethyl benzene, methyl orthobenzoate, benzene, trimethoxymethyl, trimethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, trimethyl ester, orthobenzoic acid trimethyl ester, alpha,alpha,alpha-trimethoxytoluene, trimethoxyphenylmethane, trimethyl orthobeznoate
PubChem CID 69720
IUPAC navn trimethoxymethylbenzen
SMIL COC(C1=CC=CC=C1)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl orthobenzoate
Navn note 97%
Farve Farveløs
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 87°C to 88°C (7.0 mmHg)
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5C(OCH3)3
Brydningsindeks 1.4880 to 1.49
Mængde 50 g
Fieser 13,327; 04,548; 13,195; 01,1256; 02,454; 04,565; 06,657; 07,414; 08,524; 09,512; 10,455; 13,301
Specifik vægtfylde 1.06
Formel vægt 182.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske