Få mere at vide
Trimethyl orthoacetate, 98+%
Artikelnummer. 10647022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10647022 500 mL Glasflaske 500ml
10308070 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10647022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218185000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1445-45-0 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1445-45-0
Molekylær formel C5H12O3
Molekylvægt (g/mol) 120.15
MDL nummer MFCD00008477
InChI nøgle HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-trimethoxy, orthoacetic acid, trimethyl ester, methyl orthoacetate, orthoacetic acid trimethyl ester, ch3c och3 3, unii-04h7a3fk37, tmoa, trimethoxyethane, trimethyl-acetate
PubChem CID 15050
IUPAC navn 1,1,1-trimethoxyethan
SMIL CC(OC)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl orthoacetate
Navn note 98%
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 107.0°C to 109.0°C
Flammepunkt 16°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(OCH3)3
Brydningsindeks 1.3870 to 1.3890
Mængde 500 mL
Beilstein 02, II, 128
Fieser 17,377; 01,834; 02,318
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: forming methanol and acetic acid
Formel vægt 120.15
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske