Få mere at vide
Trimethyl orthoacetate, 98%
Artikelnummer. 11308086
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308086 50 mL 50ml
11318086 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13369.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1445-45-0 | C5H12O3 | 120.148 g/mol
Trimethylorthoacetat anvendes som en dioler kan beskyttes som deres 1-methoxyethyliden cykliske acetaler (2-methoxy-2-methyl-1,3-dioxolaner) ved syrekatalyseret udveksling. Det bruges hovedsageligt som de kemiske mellemprodukter af medicinen. Nogle af de andre applikationer inkluderer, at det hovedsageligt bruges som kemisk mellemprodukt af farmaceutiske og landbrugskemikalier, der bruges til sammensatte medicinske mellemprodukter af vitamin B1, vitamin A1 og sulfanilamid-organisme, der bruges til farvestof- og krydderiindustrien, medicin, landbrugskemikalier, malingtilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trimethylorthoacetat anvendes som en dioler kan beskyttes som deres 1-methoxyethyliden cykliske acetaler (2-methoxy-2-methyl-1,3-dioxolaner) ved syre-katalyseret udveksling. Det bruges hovedsageligt som de kemiske mellemprodukter af medicinen. Nogle af de andre applikationer inkluderer, at det hovedsageligt bruges som kemisk mellemprodukt af farmaceutiske og landbrugskemikalier, der bruges til sammensatte medicinske mellemprodukter af vitamin B1, vitamin A1 og sulfanilamid-organisme, der bruges til farvestof- og krydderiindustrien, medicin, landbrugskemikalier, malingtilsætningsstoffer.
Opløselighed Det hydrolyseres
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1445-45-0
Molekylær formel C5H12O3
Molekylvægt (g/mol) 120.148
MDL nummer MFCD00008477
InChI nøgle HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-trimethoxy, orthoacetic acid, trimethyl ester, methyl orthoacetate, orthoacetic acid trimethyl ester, ch3c och3 3, unii-04h7a3fk37, tmoa, trimethoxyethane, trimethyl-acetate
PubChem CID 15050
IUPAC navn 1,1,1-trimethoxyethan
SMIL CC(OC)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimethyl orthoacetate
Tæthed 0.956
Kogepunkt 107°C to 109°C
Flammepunkt 16°C (60°F)
Lineær formel CH3C(OCH3)3
Brydningsindeks 1.389
Mængde 50 mL
FN nummer UN3272
Beilstein 1098338
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It hydrolyzes in water.
Formel vægt 120.15
Procent renhed 98%