Få mere at vide
Trimesitylphosphine, 98%
Beskrivelse
Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trimesitylphosphine |
| Smeltepunkt | 185°C to 188°C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 388.54 |
| Procent renhed | 98% |