Få mere at vide
Trimesitylphosphine, 98%
Artikelnummer. 11484587
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484587 1 g 1g
11494587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21116.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23897-15-6 | C27H33P | 388.535 g/mol
Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23897-15-6
Molekylær formel C27H33P
Molekylvægt (g/mol) 388.535
MDL nummer MFCD00014912
InChI nøgle IDXDWPWXHTXJMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesitylphosphine, tris 2,4,6-trimethylphenyl phosphine, tris 2,4,6-trimethylphenyl phosphane, phosphine, tris 2,4,6-trimethylphenyl, pubchem6447, acmc-1cs30, phosphine,tris 2,4,6-trimethylphenyl
PubChem CID 2733417
IUPAC navn tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphan
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)P(C2=C(C=C(C=C2C)C)C)C3=C(C=C(C=C3C)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimesitylphosphine
Smeltepunkt 185°C to 188°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 388.54
Procent renhed 98%