Få mere at vide
Trimebutine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490898
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16490898 5 g
1 options
Artikelnummer. 16490898 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0380
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Trimebutine is a drug with antimuscarinic and weak mu opioid agonist effects.
Trimebutine is a drug with antimuscarinic and weak mu opioid agonist effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trimebutine
CAS 39133-31-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H29NO5
Mængde 5 g
SMIL O=C(OCC(C1=CC=CC=C1)(N(C)C)CC)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Molekylvægt (g/mol) 387.47
Formel vægt 387.47
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism