Få mere at vide
Triisopropyl orthoformate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401357
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401357 25 g 25g
11411357 100 g 100g
11421357 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24889.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4447-60-3
Molekylær formel C10H22O3
Molekylvægt (g/mol) 190.283
MDL nummer MFCD00060628
InChI nøgle FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl orthoformate, triisopropoxymethane, triisopropylorthoformate, propane, 2,2',2-methylidynetris oxy tris, 2-diisopropoxymethoxy propane, 2-di propan-2-yloxy methoxy propane, 2-bis propan-2-yloxy methoxy propane, orthoformic acid, triisopropyl ester, isopropyl orthoformate
PubChem CID 78191
IUPAC navn 2-[di(propan-2-yloxy)methoxy]propane
SMIL CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropyl orthoformate
Tæthed 0.854
Kogepunkt 64°C to 65°C (18 mmHg)
Flammepunkt 42°C (108°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.397
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 190.29
Procent renhed 97%