Få mere at vide
Triisopropyl orthoformate, 95%
Artikelnummer. 10441691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10441691 25 mL Glass bottle 25ml
10646184 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10441691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325440250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 4447-60-3 | C10H22O3 | 190.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4447-60-3
Molekylær formel C10H22O3
Molekylvægt (g/mol) 190.29
MDL nummer MFCD00060628
InChI nøgle FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl orthoformate, triisopropoxymethane, triisopropylorthoformate, propane, 2,2',2-methylidynetris oxy tris, 2-diisopropoxymethoxy propane, 2-di propan-2-yloxy methoxy propane, 2-bis propan-2-yloxy methoxy propane, orthoformic acid, triisopropyl ester, isopropyl orthoformate
PubChem CID 78191
IUPAC navn 2-[di(propan-2-yloxy)methoxy]propane
SMIL CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Triisopropyl orthoformate
Farve Colorless
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 64°C to 65°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt 42°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel HC(OCH(CH3)2)3
Brydningsindeks 1.3950 to 1.398
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.86
Formel vægt 190.29
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid