Få mere at vide
Trihexylfosfat (>90%), TRC
Artikelnummer. 30449553
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449553 1 g
30454515 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30449553 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7947651G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2528-39-4
Molekylær formel C18H39O4P
Molekylvægt (g/mol) 350.47
Synonym Hexyl Phosphate, Tri(n-hexyl) Phosphate, Tri-N-hexyl Phosphate
IUPAC navn trihexyl phosphate
SMIL CCCCCCOP(=O)(OCCCCCC)OCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trihexyl Phosphate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C18H39O4P/c1-4-7-10-13-16-20-23(19,21-17-14-11-8-5-2)22-18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
Formel vægt 350.2586